Learn More
Contec™ QuickTask™ flache Mops
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Wählen Sie ein Moppsystem mit einer Vielzahl von Optionen aus. Die flachen Contec™ QuickTask™ Mopps eignen sich ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter. Alles QuickTask™ Zubehör ist vollständig autoklavierbar.
21.20 CHF - 453.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Material Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
15117925
Unterlagen ansehen
Contec™
TASK0500
Rayon, Cellulose Unsteril
151.00 CHF
48 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11962425
Unterlagen ansehen
Contec™
TASK0200
Polyester Unsteril Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11942435
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
TASK0300
Polyester-Mikrofaser Unsteril
453.00 CHF
40 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11902435
Unterlagen ansehen
Contec™
TASK0400
Polyester-Mikrofaser Unsteril Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15107925
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Contec™
TASK0550
Polyester, Cellulose Steril
195.00 CHF
40 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15636996
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Contec™
TASK0250
Polyester Steril
292.00 CHF
40 Stück
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Einmalgebrauch
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ QuickTask™ flache Mops