Learn More
Thermo Scientific™ Orion pH Puffer- Portionspackungen
Stellen Sie mit diesen individuellen pH-Puffer-Beutel frische, gebrauchsfertige Standards für die pH-Kalibrierung sicher.
Marke: Thermo Scientific™ 910410-WA
36.38 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Stellen Sie mit den Thermo Scientific™ Orion™ pH-Puffern für den individuellen Gebrauch frische, gebrauchsfertige Standards für die pH-Kalibrierung sicher. Die Puffer sind farbkodiert und können somit leicht zugeordnet werden. Alle Orion pH-Puffer sind auf NIST™ rückführbare Standard-Referenzmaterialien.
- Puffer mit Farbkennzeichnung: Der pH-4,01-Puffer ist rosa, der pH-7,00-Puffer gelb und der pH-10,01-Puffer blau
- Die Lieferung erfolgt mit Puffer-/Temperaturtabellen für genaue Kalibrierungen und NIST-Rückverfolgbarkeit
- Hergestellt nach ISO 9000-Qualitätsstandards
- Die Beutel enthalten jeweils 15 ml Lösung und werden als Set mit 10 oder 25 Einheiten vertrieben
Hinweis:
Die nachfolgenden Artikelnummern wurden aufgrund einer kürzlich durchgeführten Systemnachrüstung geändert:
Alte Artikelnummer: 910410
Neue Artikelnummer: 910410-WA
Alte Artikelnummer: 911025
Neue Artikelnummer: 911025-WA
Bitte verwenden Sie bei der Aufgabe einer Bestellung oder der Anfrage eines Angebots die neuen Artikelnummern. Die alten und neuen Artikelnummern sind in den Dateien der Analysezertifikate- und Sicherheitsdatenblätter (MSDS) austauschbar.
Spezifikation
pH Buffer, individual use pouches | |
Hellrot | |
Einmalgebrauch für die pH-Kalibrierung | |
4.01 | |
10 x 15 ml | |
Wasser, Kaliumhydroxid, Amaranth Rot Nr. 27, Kaliumhydrogenphthalat | |
Ja |
100 °C | |
pH 4.01 Puffer | |
pH-Messgerät und Elektrode, Einmalgebrauch | |
Flüssigkeit | |
Pufferlösung | |
Pouch | |
löslich |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.