Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
Contec™ CONSTIX™ Sealed Polyester Swabs consists of a knitted polyester fabric that is thermally bonded to a flex-tip polypropylene handle.
84.60 CHF - 157.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
---|---|
Griffmaterial | PP (Polypropylen) |
Produkttyp | Swab |
Spitzenmaterial | Polyester |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15815204
![]() ![]() |
Contec™
SP-11 |
69.3 mm |
84.60 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15895194
![]() ![]() |
Contec™
SP-10 |
70.1 mm |
90.50 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15845204
![]() ![]() |
Contec™
SP-9 |
70.4 mm |
92.70 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15825204
![]() ![]() |
Contec™
SP-6 |
163.8 mm |
157.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Polyester head provides enhanced sorbency, particle entrapment, and removal
- Polyester head make the swab compatible with most common solvents, such as alcohols and ketone
- Flexible tip provides a softer application on surfaces
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Swab | |
Unsteril |
PP (Polypropylen) | |
Polyester |