Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
Contec™ CONSTIX™ Sealed Polyester Swabs consists of a knitted polyester fabric that is thermally bonded to a flex-tip polypropylene handle.
Marke: Contec™ SP-10
67.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Polyesterkopf bietet eine verbesserte Saugfähigkeit, Partikelaufnahme und -entfernung
- Der Polyesterkopf macht den Tupfer mit den meisten gängigen Lösungsmitteln, wie z. B. Alkoholen und Keton, kompatibel
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
2.3 mm | |
0,44 in. | |
11.1 mm | |
500/Karton | |
0,13 in. | |
PP (Polypropylen) | |
Polyester |
0,09 in. | |
2.3 mm | |
2,8 in. | |
70.1 mm | |
Unsteril | |
3.4 mm | |
Swab | |
Single End |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer > Länge: 70.1 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur