Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Contec™ CONSTIX™ Sealed Polyester Swabs consists of a knitted polyester fabric that is thermally bonded to a flex-tip polypropylene handle.
Marke:  Contec™ SP-6
117.36 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15825204
  • 157.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 02-09-2025
Beschreibung
  • Die flexible Spitze bietet eine weichere Anwendung auf Oberflächen
  • Der Polyesterkopf bietet eine verbesserte Saugfähigkeit, Partikelaufnahme und -entfernung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
3.2 mm
0,27 in.
6.9 mm
Unsteril
3.3 mm
Swab
Rounded
0,11 in.
2.8 mm
6.4 in.
163.8 mm
0,13 in.
PP (Polypropylen)
Polyester
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer021603 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/05/2024 Catalog NumberSP-6
Chargennummer020654 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum15/03/2024 Catalog NumberSP-6
Chargennummer017539 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/07/2022 Catalog NumberSP-6
Chargennummer021603 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/05/2024 Catalog NumberSP-6
Chargennummer016913 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/09/2021 Catalog NumberSP-6
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer > Länge: 163.8 mm