Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Contec™ CONSTIX™ Sealed Polyester Swabs consists of a knitted polyester fabric that is thermally bonded to a flex-tip polypropylene handle.
Marke:  Contec™ SP-9
69.34 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15845204
  • 92.70 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der Polyesterkopf bietet eine verbesserte Saugfähigkeit, Partikelaufnahme und -entfernung
  • Der Polyesterkopf macht den Tupfer mit den meisten gängigen Lösungsmitteln, wie z. B. Alkoholen und Keton, kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
2.3 mm
0,42 in.
10.7 mm
Unsteril
6.9 mm
Swab
Rounded
0,1 in.
2.5 mm
2,8 in.
70.4 mm
0,27 in.
PP (Polypropylen)
Polyester
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer > Länge: 70.4 mm