Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
Wählen Sie robuste Tupfer, die sich ideal für die Reinigung eignen. Die Contec™ CONSTIX™ versiegelten Schaumtupfer eignen sich hervorragend für die Partikelentfernung. Zur Verwendung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol.
Marke: Contec™ SF-5
77.65 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stark, abriebfest
- Kopf aus offenzelligem Schaum für hervorragende Reinigung und Partikelentfernung
- Der große Kopf eignet sich ideal für größere Bereiche
- Hervorragend geeignet zum Auftragen von Beschichtungen
- Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol
Spezifikation
0,12 Zoll | |
Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol, zum Reinigen von vertieften und schwer zugänglichen Oberflächen, zum Auftragen von Schmiermitteln und zum Entfernen überschüssiger Materialien | |
3mm | |
5,4 in. | |
Schaumstoff | |
15,2mm | |
0,25 in | |
Polypropylen | |
Polyurethanschaum |
6 in. | |
Tupfer | |
152,4mm | |
137,2mm | |
0,6 in. | |
6,4mm | |
Thermisch | |
Flex Flächenrührer |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
022943 | Qualitätsbescheinigung | 15/04/2025 | SF-5 |
019100 | Qualitätsbescheinigung | 06/01/2024 | SF-5 |
018790 | Qualitätsbescheinigung | 29/09/2022 | SF-5 |
915292-0-0-1 | Konformitätsbescheinigung | 09/06/2022 | SF-5 |
917711-0-0-1 | Konformitätsbescheinigung | 28/05/2022 | SF-5 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
-
Mehrere Hersteller
Sicherheit Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für wichtige Sicherheitsprodukte, die den Schutz und die Einhaltung von Vorschriften in Ihrem Labor verbessern.Aktionscode: 24259Gültig bis zum: 2025-04-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 95%