Learn More
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer
Wählen Sie robuste Tupfer, die sich ideal für die Reinigung eignen. Die Contec™ CONSTIX™ versiegelten Schaumtupfer eignen sich hervorragend für die Partikelentfernung. Zur Verwendung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol.
64.78 CHF - 217.00 CHF
Produktcode | Marke | Griffmaterial | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) Spitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Griffmaterial | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) Spitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16645554
![]() ![]() |
Contec™
SF-9 |
Polypropylen | 66 mm | 3,6 mm |
67.65 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16615554
![]() ![]() |
Contec™
SF-5 |
Polypropylen | 152,4mm | 6,4mm |
105.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16625554
![]() ![]() |
Contec™
SF-6 |
Polypropylen | 114,3mm | 7,6mm |
217.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15420460
![]() ![]() |
Contec™
SF-3 |
Polypropylen | 152.4 mm | 12.7 mm |
113.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16685544
![]() ![]() |
Contec™
SF-1 |
Polypropylen | 127mm | 20,3mm |
151.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15881605
![]() ![]() |
Contec™
SF-11 |
Holz | 152.4 mm | 8.4 mm |
184.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15128646
![]() ![]() |
Contec™
SF-13 |
Glasfaserverstärktes Polypropylen | 81.3 mm | 4 mm |
113.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16435940
![]() ![]() |
Contec™
SF-12 |
Polypropylen | 71 mm | 4,1mm |
74.75 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16605554
![]() ![]() |
Contec™
SF-19 |
Holz | 152,4mm | 10,2mm |
135.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15334612
![]() ![]() |
Contec™
SF-13ESD |
STAT-rite ESD, Acrylpolymer | 81.3 mm | .76 mm |
144.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15885194
![]() ![]() |
Contec™
SF-2 |
Polypropylen | 127 mm | 15.7 mm |
149.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16655554
|
Contec™
SF-9A |
Polypropylen | 66 mm | 3.6 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
16695544
![]() ![]() |
Contec™
SF-17 |
Holz | 152,4mm | 6,4mm |
78.05 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Stark, abriebfest
- Offener Zellschaumkopf für hervorragende Reinigung und Partikelentfernung
- Der große Kopf eignet sich ideal für größere Bereiche
- Hervorragend geeignet zum Auftragen von Beschichtungen
- Ideal für die Reinigung mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol
Spezifikation
Tupfer | |
Polyurethanschaum |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Versiegelte CONSTIX™ Schaumtupfer