Learn More
Eppendorf™ 2D SafeCode Tubes™
Die vorcodierten Reaktionsgefäße von Eppendorf sind mit dem zweistufigen SafeCode system (datamatrix code und Klartext) versehen und ermöglichen eine sichere Probenidentifizierung. Für verschiedene Volumen sind damit sichere Proben-IDs verfügbar, mit denen auch eine digitale Probennachverfolgung möglich ist.
Marke: Eppendorf™ 0030113403
130.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- ECC 200 error correction function enables safe code reading with up to 30% damaged codes
- Temperature range: -86°C to +121°C
- Manufactured from high-quality polypropylene for highest sample purity
- Off-the-shelf availability for comfortable handling
- Pyrogen-free (endotoxin-free), DNase-free, RNase-free, and DNA-free
Spezifikation
Colorless | |
Eppendorf Safe-Lock Tube | |
1.5 mL | |
Polypropylene | |
500 (5 Bags x 100 Tubes) | |
Cylindrical | |
-86°C to +121°C | |
2D SafeCode | |
Yes | |
Yes | |
PCR-fähig |
CryoTube | |
Autoklavierbar | |
Konisch | |
External | |
500 Tubes/Pk. | |
Yes | |
-122.8°F to +212°F | |
Unsteril | |
0.05 oz. | |
Snap Cap |