Learn More
Eppendorf™ 2D SafeCode Tubes™
Die vorcodierten Reaktionsgefäße von Eppendorf sind mit dem zweistufigen SafeCode system (datamatrix code und Klartext) versehen und ermöglichen eine sichere Probenidentifizierung. Für verschiedene Volumen sind damit sichere Proben-IDs verfügbar, mit denen auch eine digitale Probennachverfolgung möglich ist.
96.38 CHF - 177.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | CryoTube |
---|---|
Farbe | Colorless |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Bodenform | Konisch |
Material | Polypropylene |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17955002
![]() |
Eppendorf™
0030113403 |
1.5 mL |
130.52 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17965002
![]() |
Eppendorf™
0030113446 |
2 mL |
177.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17945002
![]() |
Eppendorf™
0030113462 |
5 mL |
96.38 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Zweistufige Codierung zur sicheren Probenidentifizierung
- ECC 200-Fehlerkorrekturfunktion ermöglicht eine sichere Code-Ablesung bei bis zu 30 % beschädigten Codes
- Temperaturbereich: -86°C bis +121°C
- Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen für höchste Probenreinheit
- Sofort einsatzbereit für eine bequeme Handhabung
Spezifikation
CryoTube | |
Autoklavierbar | |
Polypropylene | |
Cylindrical | |
2D SafeCode | |
Yes | |
Snap Cap |
Colorless | |
Konisch | |
External | |
Yes | |
Unsteril | |
Yes | |
PCR-fähig |