Learn More
JG Finneran Associates™ Einsätze, konisch
Diese Einsätze eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Die konischen Einsätze von JG Finneran™ verfügen über eine Polymerfeder, die als Stoßdämpfer dient und vor Bruch schützt, wenn die Nadel aufsitzt.
19.65 CHF - 97.05 CHF
Spezifikation
Menge 100/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
12327019
Unterlagen ansehen
JG Finneran Associates™
4025BS-629
250 μl Glas
75.15 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12337019
Unterlagen ansehen
JG Finneran Associates™
4025PBS-631
250 μl Polypropylen
19.65 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12377009
Unterlagen ansehen
JG Finneran Associates™
401PBS-530
100 μl Polypropylen
26.90 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 07-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10537352
Unterlagen ansehen
JG Finneran Associates™
4005BS-625
50 μl Glas
61.05 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10340571
Unterlagen ansehen
JG Finneran Associates™
401TS-529
100 μl Glas
97.05 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich mit vormontierter Polymerunterfeder oder patentierter Top Spring™
  • Die Polymerfeder dient als Stoßdämpfer, der beim Aufsetzen der Nadel vor Bruch schützt
  • Die konische Konstruktion ermöglicht die vollständige Probenentnahme
Spezifikation
Spezifikation
100/Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
JG Finneran Associates™ Einsätze, konisch