Learn More
JG Finneran Associates™ Einsätze, konisch
Diese Einsätze eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Die konischen Einsätze von JG Finneran™ verfügen über eine Polymerfeder, die als Stoßdämpfer dient und vor Bruch schützt, wenn die Nadel aufsitzt.
Marke:  JG Finneran Associates™ 401TS-529
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10340571
  • 97.05 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erhältlich mit vormontierter Polymerunterfeder oder patentierter Top Spring™
  • Die Polymerfeder dient als Stoßdämpfer, der beim Aufsetzen der Nadel vor Bruch schützt
  • Die konische Konstruktion ermöglicht die vollständige Probenentnahme
Spezifikation
Spezifikation
Glas
Obere Feder
100/Packung
100 μl
Limited volume, precision formed mandrel