Learn More
JG Finneran Associates™ Einsätze, konisch
Diese Einsätze eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Die konischen Einsätze von JG Finneran™ verfügen über eine Polymerfeder, die als Stoßdämpfer dient und vor Bruch schützt, wenn die Nadel aufsitzt.
Marke: JG Finneran Associates™ 4025BS-629
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erhältlich mit vormontierter Polymerunterfeder oder patentierter Top Spring™
- Die Polymerfeder dient als Stoßdämpfer, der beim Aufsetzen der Nadel vor Bruch schützt
- Die konische Konstruktion ermöglicht die vollständige Probenentnahme
Spezifikation
Glas | |
Untere Feder | |
100/Packung |
250 μl | |
Großer Hals, begrenztes Volumen, präzise geformter Dorn |