Learn More
JG Finneran Associates™ Einsätze, konisch
Diese Einsätze eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Die konischen Einsätze von JG Finneran™ verfügen über eine Polymerfeder, die als Stoßdämpfer dient und vor Bruch schützt, wenn die Nadel aufsitzt.
Marke:  JG Finneran Associates™ 4025PBS-631
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12337019
  • 19.65 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 27-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erhältlich mit vormontierter Polymerunterfeder oder patentierter Top Spring™
  • Die Polymerfeder dient als Stoßdämpfer, der beim Aufsetzen der Nadel vor Bruch schützt
  • Die konische Konstruktion ermöglicht die vollständige Probenentnahme
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
Untere Feder
100/Packung
250 μl
Big mouth, limited volume, precision formed interior