Learn More
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
Marke:  Corning™ 430776
158.56 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10758961
  • 278.00 CHF / 102 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche bei der Zentrifugation.
  • Corning Zentrifugenröhrchen verfügen über aufgedruckte schwarze Graduierung und eine große weiße Beschriftungsfläche
  • Erhältlich mit Verschlüssen in verschiedenen Ausführungen: Der fortschrittliche Corning CentriStarTM Verschluss oder der ursprüngliche Dichtungssteckverschluss
  • Steril
  • Nicht-pyrogen
  • Nur 95 kPA (14 psi) druckgeprüfter – Dichtungssteckverschluss
PP = Polypropylen, PET = Polyethylenterephthalat, RZB = relative Zentrifugalkraft (x g).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RNase-, DNase-frei
Orange
250 ml
Polypropylen
6
Steril
159 mm
Konisch
Nein
Ja
6000 × g
HDPE
Naturfarben
Ja
102
Kein Gestell
Konisch
8,45 oz.
Stecker
60 mm
Zentrifugenröhrchen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen > 250 ml Röhrchen mit konischem Boden; max. RZB: 6000xG; Deckel aus Polyethylen hoher Dichte; kein Rack