Learn More
Falcon™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Hergestellt aus Polypropylen für hohe chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Corning™ Falcon™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind für Zentrifugation bis 7500 x g getestet.
Marke: Falcon™ 352075
107.59 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24073" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
pnbsp;/pulliStopfendichtung-Schraubverschluss aus Polyethylen/liliGegossene Graduierungen/liliMax. RZB: 7500 x g/liliSterilisiert durch Gammastrahlung/li/ulpnbsp;/pBestellinformation
48/Beutel.
Spezifikation
Blau | |
Klar | |
Polypropylen | |
Permanente Graduierungen, Polystyren-Schraubverschlüsse mit Stopfendichtung | |
8 | |
Konisch | |
7,608 oz. | |
61 mm | |
Zentrifugenröhrchen |
2,4 in. | |
225 mL | |
Für volumetrische Präzision, Sterilität, Pyrogenität, steriles Verarbeiten von Flüssigkeiten | |
48 | |
Steril | |
137 mm | |
Konisch | |
Ja | |
7500 × g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
28824018 | Qualitätsbescheinigung | 31/03/2025 | 352075 |
30924020 | Qualitätsbescheinigung | 29/03/2025 | 352075 |
25024014 | Qualitätsbescheinigung | 15/02/2025 | 352075 |
18324011 | Qualitätsbescheinigung | 08/11/2024 | 352075 |
20724012 | Qualitätsbescheinigung | 23/10/2024 | 352075 |
Sonderangebote
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Sparen bei Corning Laborprodukten
Corning Laborprodukte AngebotAktionscode: 24073Gültig bis zum: 2025-04-25