Learn More
Contec™ Hands-Free Mop Head Saturation System
Hands-free mop saturation system that allows mop heads to be presaturated before use.
Marke: Contec™ 2941U2D
1490.17 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Contec freihändige Moppkopf-Sättigungssystem vereinfacht das Wischen im Reinraum und ermöglicht eine Vorsättigung von Moppköpfen, bevor sie in die kontrollierte Umgebung gelangen. Das System ermöglicht die freihändige Installation und Entfernung von Moppköpfen, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination reduziert und der Reinigungs- und Desinfektionsvorgang beschleunigt wird.
Es steht ein System zur Auswahl, mit entweder zwei 15 l-Eimern aus Polypropylen oder zwei 10 l-Eimern aus Edelstahl. Ein Wagen aus Edelstahl hält die Eimer, 2 leicht zu montierende Mopp-Applikatorrahmen, ein Diffusortablett und das freihändige Moppkopf-Entnahmesystem. Beim Mehrzweckgriff können zwei kleine Eimer (6 l) am Griff angebracht werden, wodurch weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten für zusätzliches Zubehör wie saubere Moppköpfe, Sprühflaschen, Wischtücher und andere Gegenstände nach Bedarf zur Verfügung stehen.
Der Rollwagen ist leicht, wendig und einfach zu bedienen. Der Rollwagen ist mit vier autoklavierbaren Rollen ausgestattet, d. h. der gesamte Rollwagen kann vor der Verwendung autoklaviert werden.
Jeder Eimer ist so ausgelegt, dass 10 flache Moppköpfe vorgetränkt werden können, bevor er in den Reinraum gebracht wird. Der zweite Eimer kann zur Verdünnung eines Konzentrats und zur Lagerung des Diffusortabletts verwendet werden, wenn es nicht im Einsatz ist.
Die Moppköpfe werden auf den einfach zu montierenden Mopp-Applikatorrahmen aufgesetzt, der mit der Moppkopfkonstruktion gekoppelt ist, sodass die Moppköpfe freihändig an den Mopprahmen angebracht werden können. Ein Desinfektionsdiffusortablett aus Edelstahl sorgt für eine gleichmäßige Sättigung jedes Moppkopfs. Nach der Verwendung können die Moppköpfe auch freihändig mit dem einzigartigen Mopp-Entnahmesystem entfernt werden, bei Bedarf direkt in einen Abfallbeutel.
Merkmale und Vorteile
- Das Anbringen und Entfernen des freihändigen Moppkopfs verringert das Risiko einer Kreuzkontamination.
- Der Edelstahldiffusor und der A-Rahmen ermöglichen die Vorsättigung von Mopps, bevor er in einen Reinraum gebracht wird.
- 100 % 2-lagige, mit Polyester bedeckte Moppköpfe sind mit geringen Partikeln und Fasern stark sorbent.
- Edelstahl mit Polypropylen-Rollen eignet sich für das Autoklavieren und ist mit einer Vielzahl von Desinfektionsmitteln und Reinigungsmitteln kompatibel.
- Das kompakte System erfordert einen kleinen Lagerbereich.
- Mopprahmen und Griffklemme erleichtern die Bewegung von einem Ort zum anderen.
- Der praktische Griff bietet zusätzliche Lagerung für saubere Moppköpfe, Lösungsflaschen und anderes Reinigungszubehör.
Spezifikation
Wischsystem | |
Autoklavierbar | |
Nein | |
Unsteril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1021150-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 03/07/2024 | 2941U2D |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02