Learn More
Fisherbrand™ accumet™ AE Serie ATC-Temperatursonde
Fisher Scientific™ accumet™ AE ATC-Temperatursonden unterstützen die accumet AE150 pH-Messgeräte für die routinemäßige pH-Messungen zu einem budgetfreundlichen Preis.
Marke:  Fisherbrand™ 13-620-22
45.35 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15583633
  • 52.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Koppeln Sie zum täglichen Messen von routinemäßigen Laborproben den ATC-Temperaturfühler der accumet AE-Serie mit einer pH-Elektrode der accumet AE-Serie. Die ATC-Sonde der AE-Serie mit 90 mm Länge ist optimal für kleinere Probenvolumina, während ATC-Sonden der AE-Serie mit 120 mm Länge für große Probenvolumina ideal geeignet sind.
Produktmerkmale:
  • ATC-Temperatursonde
  • Haltbares Edelstahlgehäuse
  • Länge 90 oder 120 mm
  • 2.5mm-Klinkensteckeranschluss
  • 1 m langes Kabel
Serviceleistungen
6 Monate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
13-636-AE150 accumet AE150 pH-Messgerät
0 °C bis 100 °C
90 mm
0 °C bis 100 °C
Temperaturfühler
Videos
  • Fisherbrand - accumet AE150 benchtop pH meter
    Designed for routine pH measurements in the lab with convenience in mind – simple functionality, stored data sets in a non-volatile memory and attachable electrode stand.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand accumet AE150 benchtop pH meter
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ accumet™ AE Serie ATC-Temperatursonde > 90mm