Learn More
Cytiva HiTrap™ Capto™ SP ImpRes IEX Säulen
Hochdurchsatz-Medium für die Zwischen- und Polierproteinreinigung
Marke:  Cytiva 17-5468-55
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11633074
  • 447.00 CHF / 5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Kombination aus hohem Bindungsvermögen, hoher Durchflussrate und niedrigem Gegendruck reduziert Prozesszykluszeiten und verbessert die Produktivität auf Prozessebene.
  • Die starre Agarose-Matrix ermöglicht hohe Betthöhen und die Aufreinigung von Proben hoher Viskosität bei hohen Durchflussraten.
  • Screening von Selektivitäts-, Bindungs- und Elutionsbedingungen sowie kleinvolumiger Aufreinigungen
  • Austauscher für starke Sulfonat-Anionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HiTrap Capto SP ImpRes, 5 x 5 ml
Die HiTrap Capto SP ImpRes Chromatographiesäule ist mit einem modernen Austauschharz für starke Kationen zur hochauflösenden Proteinaufreinigung im kleinen Maßstab vorgepackt.
7 mm
5 x 5 ml
< 20 ml/min.
4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol
5 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Cytiva HiTrap™ Capto™ SP ImpRes IEX Säulen > HITRAP Capto SP ImpRes, vorgepackte Säule; Packungsgröße: 5 x 5 ml