Learn More
Fisherbrand™ Beta-Storage/Transport Block, 1/Cs, MA: CSR-STORE
Die ideale Lösung zur Lagerung radioaktiver Materialien in Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, CryoTubes und konischen Zentrifugenröhrchen.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-STORE
Artikelnummer. 12387197
  • 518.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen sind mit Klappdeckeln ausgestattet und nehmen austauschbare Einsätze für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universal-, Kryo- und Falcon Röhrchen auf.
  • Unser Sortiment an Steh- und Tischbehältern mit rutschfesten Füßen und Klappdeckeln ist ideal für die kurzfristige Lagerung von radioaktiven Abfällen oder Radioisotopen.
  • Sowohl die Beta- als auch die Gamma-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich. Die beiden größten Behältermodelle sind mit Rollen für den einfachen Transport ausgestattet.
  • Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
  • Beta-Speicher-/Transportblock
  • Behälter aus festem Acryl zur Lagerung und zum Transport von 24 x 1.5 ml- und 15 x 0.5 ml-Röhrchen, 150 mm x 120 mm x 70 mm Fisherbrand
Spezifikation
Spezifikation
70 x 150 x 120 mm
70 mm
24 x 1.5 ml und 15 x 0.5 ml
120 mm
Strahlenschutz-Aufbewahrungsbehälter
150 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Beta-Storage/Transport Block, 1/Cs, MA: CSR-STORE > Röhrchengröße: 24 x 1,5 ml und 15 x 0,5 ml