Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Die Invitrogen Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome geeignet.
730.00 CHF - 3605.00 CHF
Spezifikation
Format | Kit |
---|---|
Sequencing Type | Genom- und DNA-Sequenzierung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung |
Bibliotheken | Fragmentbibliothek |
Produktlinie | Collibri™ |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17767443
|
Invitrogen™
A38545024W |
24 Aufreinigungen | Kernkit für die PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitung |
730.00 CHF
24 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
17777443
|
Invitrogen™
A38603096W |
96 Aufreinigungen | Kernkit für die PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitung |
2690.00 CHF
96 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
16544301
|
Invitrogen™
A38545024 |
24 Aufreinigungen | PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit CD-Indizes |
988.00 CHF
24 Reaktionen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
16564301
|
Invitrogen™
A38603096 |
96 Aufreinigungen | PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit CD-Indizes |
3605.00 CHF
96 Reaktionen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
16554301
|
Invitrogen™
A38602024 |
24 Aufreinigungen | PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz A, 1-24) |
1096.00 CHF
24 Reaktionen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
16594311
|
Invitrogen™
A43602024 |
24 Aufreinigungen | PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz B, 25-48) |
1110.00 CHF
24 Reaktionen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
16504321
|
Invitrogen™
A43603024 |
24 Aufreinigungen | PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz C, 49-72) |
1120.00 CHF
24 Reaktionen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
16514321
|
Invitrogen™
A43604024 |
24 Aufreinigungen | PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz D, 73-96) |
1120.00 CHF
24 Reaktionen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
17276523
|
Invitrogen™
A38608196 |
96 Aufreinigungen | PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz A-D, 1-96) |
3600.00 CHF
96 Reaktionen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
Das Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wurde für die schnelle und bequeme Vorbereitung aus Zugaben (ab 100 ng) entwickelt, die mit intakter genomischer DNA oder bereits vorbereiteten Amplikonen ( > 300 bp) beliebiger Arten beginnen. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-freien Arbeitsablauf etwa zwei Stunden. Bei Bedarf kann der Collibri Library Amplification Master Mix mit Primern separat erworben werden. Oder sehen Sie sich das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit an, das für die schnelle und bequeme Vorbereitung von Bibliotheken mit PCR aus einem breiten Spektrum von Zugaben (1 bis 500 ng) entwickelt wurde.
Das Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wurde für die schnelle und bequeme Vorbereitung aus Zugaben (ab 100 ng) entwickelt, die mit intakter genomischer DNA oder bereits vorbereiteten Amplikonen ( > 300 bp) beliebiger Arten beginnen. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-freien Arbeitsablauf etwa zwei Stunden. Bei Bedarf kann der Collibri Library Amplification Master Mix mit Primern separat erworben werden. Oder sehen Sie sich das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit an, das für die schnelle und bequeme Vorbereitung von Bibliotheken mit PCR aus einem breiten Spektrum von Zugaben (1 bis 500 ng) entwickelt wurde.
Das Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit:
• enthält alle erforderlichen Komponenten in einem einzigen Kit* für schnelle Verwendung
• verwendet Miniaturisierungs-Flüssigkeitshandler zur Kostensenkung
• bietet prozessinterne visuelle Rückmeldung für eine einfachere Handhabung
•ist für die konventionelle Automatisierung zur Erhöhung des Durchsatzes geeignet
* Das Kit besteht aus enzymatischer Modifikation, Größenauswahl/Reinigung und indizierten, adapterhaltigen Modulen, mit Ausnahme des Core-Kits, das die Collibri-Kombination mit gewünschten indizierten Adaptern ermöglicht
Das Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit enthält inerte Farbstoffe, die eine visuelle Rückmeldung über den Fortschritt der Vorbereitung liefern: In jedem Schritt ändert sich nach dem Hinzufügen wichtiger Komponenten die Farbe der Reaktionsgemische. Darüber hinaus erzeugt das enzymatische Schermodul (ES) des Kits eine konstant hohe Ausbeute an Bibliotheken, die für die Quantifizierung und Sequenzierung von Bibliotheken und Mehrfachläufe auf Illumina-Instrumenten ausreicht.
Anwendungen
Das Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wird für folgende Zwecke empfohlen:
• Sequenzierung ganzer Genome
• Resequenzierung
• De-novo-Zusammensetzung
Spezifikation
Kit | |
Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung | |
Collibri™ |
Genom- und DNA-Sequenzierung | |
Fragmentbibliothek | |
Bibliotheksgenerierung |