Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Die Invitrogen Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome geeignet.
Marke:  Invitrogen™ A38603096W
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17777443
  • 2690.00 CHF / 96 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• Collibri PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit, Lagerung bei -20 °C
• Collibri DNA-Bibliothekreinigungskit, Lagerung bei 4 °C
• Collibri DNA-CD-Indizes, Lagerung bei -20 °C
Kit
Genom- und DNA-Sequenzierung
Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung
96 Aufreinigungen
Kernkit für die PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitung
Trockeneis
Das Produkt enthält die Module A38577096, A38584096
DNA
HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq oder iSeq, NextSeq 550, NovaSeq 6000
Fragmentbibliothek
Collibri™
96 Präp.
Bibliotheksgenerierung
Name des Produkts
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems > Kernkit für die PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitung, 96 Präp.