Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Die Invitrogen Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome geeignet.
Marke: Invitrogen™ A38608196
Beschreibung
Das Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wurde für die schnelle und bequeme Vorbereitung aus Zugaben (ab 100 ng) entwickelt, die mit intakter genomischer DNA oder bereits vorbereiteten Amplikonen ( > 300 bp) beliebiger Arten beginnen. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-freien Arbeitsablauf etwa zwei Stunden. Bei Bedarf kann der Collibri Library Amplification Master Mix mit Primern separat erworben werden. Oder sehen Sie sich das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit an, das für die schnelle und bequeme Vorbereitung von Bibliotheken mit PCR aus einem breiten Spektrum von Zugaben (1 bis 500 ng) entwickelt wurde.
Das Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wurde für die schnelle und bequeme Vorbereitung aus Zugaben (ab 100 ng) entwickelt, die mit intakter genomischer DNA oder bereits vorbereiteten Amplikonen (> 300 bp) beliebiger Arten beginnen. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-freien Arbeitsablauf etwa zwei Stunden. Bei Bedarf kann der Collibri Library Amplification Master Mix mit Primern separat erworben werden. Oder sehen Sie sich das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit an, das für die schnelle und bequeme Vorbereitung von Bibliotheken mit PCR aus einem breiten Spektrum von Zugaben (1 – 500 ng) entwickelt wurde.
Das Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit:
• enthält alle erforderlichen Komponenten in einem einzigen Kit* für schnelle Verwendung
• verwendet Miniaturisierungs-Flüssigkeitshandler zur Kostensenkung
• bietet prozessinterne visuelle Rückmeldung für eine einfachere Handhabung
•ist für die konventionelle Automatisierung zur Erhöhung des Durchsatzes geeignet
* Das Kit besteht aus enzymatischer Modifikation, Größenauswahl/Reinigung und indizierten, adapterhaltigen Modulen, mit Ausnahme des Core-Kits, das die Collibri-Kombination mit gewünschten indizierten Adaptern ermöglicht
Das Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit enthält inerte Farbstoffe, die eine visuelle Rückmeldung über den Fortschritt der Vorbereitung liefern: In jedem Schritt ändert sich nach dem Hinzufügen wichtiger Komponenten die Farbe der Reaktionsgemische. Darüber hinaus erzeugt das enzymatische Schermodul (ES) des Kits eine konstant hohe Ausbeute an Bibliotheken, die für die Quantifizierung und Sequenzierung von Bibliotheken und Mehrfachläufe auf Illumina-Instrumenten ausreicht.
Anwendungen
Das Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wird für folgende Zwecke empfohlen:
• Sequenzierung ganzer Genome
• Resequenzierung
• De-novo-Zusammensetzung
Spezifikation
• Collibri PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit, Lagerung bei -20 °C • Collibri DNA-Bibliothekreinigungskit, Lagerung bei 4 °C • Collibri DNA-UD-Indizes, Lagerung bei -20 °C |
|
Kit | |
Genom- und DNA-Sequenzierung | |
Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung | |
Fragmentbibliothek | |
Collibri™ | |
96 Präp. | |
Alle | |
100–500 ng |
Das Produkt enthält die Module A38577096, A39123196, A38584096 | |
gDNA, cDNA | |
HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq or iSeq, NextSeq 550, NextSeq 1000 und 2000, NovaSeq 6000 | |
A39096096; A39123196; A38584096 | |
96 Aufreinigungen | |
PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz A-D, 1-96) | |
Kühlpackung & Trockeneis | |
Bibliotheksgenerierung |