Learn More
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Die Invitrogen Collibri PCR-freie ES DNA-Bibliothekvorbereitungskits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome geeignet.
Marke:  Invitrogen™ A43603024
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16504321
  • 1120.00 CHF / 24 Reaktionen
Verfügbar ab: 21-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
• Collibri PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit, Lagerung bei -20 °C
• Collibri DNA-Bibliothekreinigungskit, Lagerung bei 4 °C
• Collibri DNA-UD-Indizes, Lagerung bei -20 °C
Kit
Genom- und DNA-Sequenzierung
Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung
24 Aufreinigungen
PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz C, 49-72)
Trockeneis
Bibliotheksgenerierung
Das Produkt enthält die Module A38575024, A43350024, A43190024
DNA
HiSeq X, HiSeq2500, HiSeq3000, HiSeq4000, MiSeq or iSeq, NextSeq 550, NextSeq 1000 und 2000, NovaSeq 6000
Fragmentbibliothek
Collibri™
24 Präp.
Alle
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Invitrogen™ Collibri™ PCR-free ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems > PCR-freies ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit mit UD-Indizes (Satz C, 49-72), 24 Präp.