Learn More
Invitrogen™ Collibri™ ES DNA Library Prep Kits for Illumina Systems
Die Invitrogen Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskits sind für Sequenzierungen der nächsten Generation (NGS) auf Illumina-Systemen konzipiert. Das Kit unterstützt Anwendungen für die Ganzgenomsequenzierung (WGS) und ist für alle Genome geeignet.
756.00 CHF - 4175.00 CHF
Spezifikation
Sequencing Type | Genom- und DNA-Sequenzierung |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung |
Bibliotheken | Fragmentbibliothek |
Produktlinie | Collibri™ |
Arbeitsablaufschritt | Bibliotheksgenerierung |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17787443
|
Invitrogen™
A38605024W |
24 Aufreinigungen | Kernkit für die ES-DNA-Bibliothekvorbereitung |
756.00 CHF
24 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
17797443
|
Invitrogen™
A38607096W |
96 Aufreinigungen | Kernkit für die ES-DNA-Bibliothekvorbereitung |
2905.00 CHF
96 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
16574301
|
Invitrogen™
A38605024 |
24 Aufreinigungen | ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit CD-Indizes |
1068.00 CHF
24 Reaktionen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
16594301
|
Invitrogen™
A38607096 |
96 Aufreinigungen | ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit CD-Indizes |
3785.00 CHF
96 Reaktionen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
16584301
|
Invitrogen™
A38606024 |
24 Aufreinigungen | ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz A, 1-24) |
1158.00 CHF
24 Reaktionen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
16524321
|
Invitrogen™
A43605024 |
24 Aufreinigungen | ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz B, 25-48) |
1158.00 CHF
24 Reaktionen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
16534321
|
Invitrogen™
A43606024 |
24 Aufreinigungen | ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz C, 49-72) |
1178.00 CHF
24 Reaktionen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
16554321
|
Invitrogen™
A43607024 |
24 Aufreinigungen | ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz D, 73-96) |
1178.00 CHF
24 Reaktionen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
17266523
|
Invitrogen™
A38607196 |
96 Aufreinigungen | ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit für Illumina Systeme mit UD-Indizes (Satz A-D, 1-96) |
4175.00 CHF
96 Reaktionen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wurde für die schnelle und bequeme Vorbereitung aus einem breiten Spektrum von Zugaben (1 bis 500 ng) entwickelt, die mit intakter genomischer DNA oder bereits vorbereiteten Amplikonen ( > 300 bp) beliebiger Arten beginnen. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 100 ng DNA erhältlich.
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wurde für die schnelle und bequeme Vorbereitung aus einem breiten Spektrum von Zugaben (1 bis 500 ng) entwickelt, die mit intakter genomischer DNA oder bereits vorbereiteten Amplikonen (> 300 bp) beliebiger Arten beginnen. Das gesamte Protokoll für die Bibliothek-Vorbereitung dauert für den PCR-Arbeitsablauf etwa drei Stunden. Zusätzlich ist eine PCR-freie Version für Zugaben ab 100 ng DNA erhältlich.
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit:
• enthält alle erforderlichen Komponenten in einem einzigen Kit* für schnelle Verwendung
• verwendet Miniaturisierungs-Flüssigkeitshandler zur Kostensenkung
• bietet prozessinterne visuelle Rückmeldung für eine einfachere Handhabung
• ist für die konventionelle Automatisierung zur Erhöhung des Durchsatzes geeignet
* Das Kit besteht aus enzymatischer Modifikation, Größenauswahl/Reinigung und indizierten, adapterhaltigen Modulen, mit Ausnahme des Core-Kits, das die Collibri-Kombination mit gewünschten indizierten Adaptern ermöglicht.
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit enthält Inertfarbstoffe, die eine visuelle Rückmeldung über den Fortschritt der Vorbereitung liefern: In jedem Schritt ändert sich nach dem Hinzufügen wichtiger Komponenten die Farbe der Reaktionsgemische. Darüber hinaus erzeugt das enzymatische Scheren (ES)-Modul des Kits aus jeder Menge von Input-DNA (einschließlich der PCR-freien Version) eine konstant hohe Ausbeute an Bibliotheken, was für die Quantifizierung der Bibliotheken vor der Sequenzierung und für Mehrfachläufe auf Illumina-Instrumenten ausreicht.
Anwendungen
Das Collibri ES DNA-Bibliothekvorbereitungskit wird für folgende Zwecke empfohlen:
• Sequenzierung ganzer Genome
• Resequenzierung
• De-novo-Zusammensetzung
Spezifikation
Genom- und DNA-Sequenzierung | |
Fragmentbibliothek | |
Bibliotheksgenerierung |
Gesamtgenomsequenzierung, Resequenzierung, De-Novo-Assemblierung | |
Collibri™ |