Learn More
Gibco™ 293fektin™ Transfektionsreagenz
Firmeneigene Formulierung basierend auf kationischen Lipiden für die Transfektion von DNA in eukaryotische Zellen
Marke:  Gibco™ 12347019
1205.30 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1197.18 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10553283
  • 1478.00 CHF / 1 Set
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Jede Einheit enthält ein Fläschchen mit Reagenzien.
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Reagenz ist optimiert für die Transfektion von 293-HEK-Suspensionszellen (humanen embryonalen Nierenzellen) (z. B. FreeStyle™ 293-F-Zellen, Herst.- Nr. R790-07) in definiertem, serumfreien FreeStyle 293 Expressionsmedium (Herst.- Nr. 12338-018) und ist vorgesehen für die Verwendung mit dem FreeStyle 293 Expressionssystem (Herst.- Nr. K9000-01).
  • Weist eine hochwirksame Transfektion in 293-Suspensionszellen auf und ist auch geeignet für die Transfektion von adhärenten 293-Zellen
  • FreeStyle 293-F-Suspensionszellen können in FreeStyle 293 Expressionsmedium transfiziert werden; das Medium muss nicht gewechselt werden
  • 293fectin Reagenzkomplexe werden den Zellen direkt im Kulturmedium hinzugefügt
  • Es ist nicht erforderlich, Komplexe zu entfernen oder zu ändern oder nach der Transfektion Medium hinzuzufügen
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Jede Einheit enthält ein Fläschchen mit Reagenzien. Bei +4 °C lagern. 293fectin™ ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
Plasmid-DNA
Transfektion
293fectin™
1 ml
Etablierte Zelllinien
Lipid-basierte Transfektion
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell)
Transfektionsreagenz
Ja
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2988415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number12347019
Chargennummer2513611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12347019
Chargennummer2478846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12347019
ChargennummerCN2541169 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12347019
Chargennummer2513609 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number12347019
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ 293fektin™ Transfektionsreagenz > 1 ml