Learn More
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 136 mm
Kombinieren Sie diese Einsätze mit Kryoboxen für die flexible Zelllagerung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Karton-Kryoboxen bestehen aus Ultratieftemperatur-beständiger Pappe mit wasserabweisendem Finish für die Probenlagerung.
Marke:  Fisherbrand™ FB71300
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10130903
  • 36.65 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultratieftemperaturbeständiger Karton
  • Für die Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80 °C
  • Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
Spezifikation
Spezifikation
10/Packung
Gitter-Einsätze
Probenlagerungsröhrchen
136 mm
4 x 4
Pappe
Probenlagerung
25 mm
136 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 136 mm > Röhrendurchmesser: 28,5 mm; Höhe: 25 mm; Format: 136 x 136mm