Learn More
VACUUBRAND™ Kühlfalle
Diese Kühlfalle eignet sich für hochflüchtige Lösungsmittel verringert ein Rückströmen von Ölmolekülen in das Vakuumsystem. Vacubrand™ Kühlfallen gewährleisten einen wichtigen Schutz für Ihre Pumpe, indem sie Kondensate und aggressive Medien abscheiden.
569.93 CHF - 1869.66 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Vacuubrand Pumpen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
10428181
Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20667051
SKF H 25 Kühlfalle Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10548381
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20667056
GKF 1000i Kühlfalle Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10524902
Unterlagen ansehen
VACUUBRAND™
20667053
SKF H 40 Kühlfalle Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
SKF-Kühlfalle
  • Robust und leicht zu reinigen
  • Einfach zerlegbar
  • Konstruktion aus zwei Wänden mit guter Leitfähigkeit
  • Lange Betriebszeit pro Kühlmittelfüllung
  • Einfache Kondensatableitung ohne Demontage
GKF-Kühlfalle
  • Hochreflektierender Isoliermantel für verlängerte Kühlmittelstandzeiten
  • Vertikales Fenster: Direkte Beobachtung von Kondensat- und Kühlmittelständen
  • Absperrhahn aus PTFE: Kondensatablass ohne Demontage
  • Blechschild zum Schutz vor äußeren Beschädigungen und Implosionen
Inline-Ölfilter HF
  • Längere Ölstandzeiten
  • Reduzierte Serviceanforderungen
  • Einfache platzsparende Wandmontage
  • Einfacher Filterwechsel, Serviceanzeige
Spezifikation
Spezifikation
Vacuubrand Pumpen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Kühlfalle