Learn More
VACUUBRAND™ Kühlfalle
Diese Kühlfalle eignet sich für hochflüchtige Lösungsmittel verringert ein Rückströmen von Ölmolekülen in das Vakuumsystem. Vacubrand™ Kühlfallen gewährleisten einen wichtigen Schutz für Ihre Pumpe, indem sie Kondensate und aggressive Medien abscheiden.
Marke:  VACUUBRAND™ 20667051
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10428181
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
SKF-Kühlfalle
  • Robust und leicht zu reinigen
  • Einfach zerlegbar
  • Konstruktion aus zwei Wänden mit guter Leitfähigkeit
  • Lange Betriebszeit pro Kühlmittelfüllung
  • Einfache Kondensatableitung ohne Demontage
GKF-Kühlfalle
  • Hochreflektierender Isoliermantel für verlängerte Kühlmittelstandzeiten
  • Vertikales Fenster: Direkte Beobachtung von Kondensat- und Kühlmittelständen
  • Absperrhahn aus PTFE: Kondensatablass ohne Demontage
  • Blechschild zum Schutz vor äußeren Beschädigungen und Implosionen
Inline-Ölfilter HF
  • Längere Ölstandzeiten
  • Reduzierte Serviceanforderungen
  • Einfache platzsparende Wandmontage
  • Einfacher Filterwechsel, Serviceanzeige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl, FKM, NBR
Vacuubrand Pumpen
SKF H 25 Kühlfalle
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Kühlfalle > Höhe: 303 mm