Learn More
KGW Isotherm™ Kühlfallen
Marke:  KGW Isotherm™ 17362
524.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10789444
  • 581.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
LN2 und CO2 Kühlfalle komplett, bestehend aus Kunststoff-Auflagering, Kühlfalle und Dewar.
Typenbezeichnung mit -A bedeutet: Kühlfalle mit GL 32 Kondensatablassöffnung.
Typ: KFL 29-GL
Kondensat: 250mL
Kühlmittel: 2000mL
Spezifikation
Spezifikation
250 ml Kondensat, 2000 ml Kühlmittel, Glasgewinde GL18 mit Polytetrafluorethylen
1/Packung
Kühlfalle
KFL 29-GL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
KGW Isotherm™ Kühlfallen > Modell:KFL 29-GL; Lieferumfang:250 ml Kondensat, 2000 ml Kühlmittel, Glasgewinde GL18 mit Polytetrafluorethylen