Learn More
Heathrow Scientific™ Universal-Flaschengestell aus Draht
Fasst sechs Flaschen oder Röhrchen mit niedrigem Profil mit einem Durchmesser von bis zu 33 mm. Das Fisherbrand™ Universal-Flaschengestell aus Draht besteht aus chemisch beständigem epoxidbeschichtetem Stahl.
Marke:  Heathrow Scientific™ HS120087
24.09 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15369643
  • 26.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gestelle aus chemikalienbeständigem, epoxidbeschichtetem Stahldraht
  • Geeignet für Universal, McCartney und Szintillationsfläschchen und -röhrchen mit niedrigem Profil bis 33 mm Durchmesser.
  • 2 x 6-Format
  • Stütznetz am Boden
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Röhrchengestell
Blau
Epoxidbeschichteter Stahl
Konische, Glas- oder Kunststoffröhrchen und -flaschen mit rundem oder flachem Boden
212 x 80 x 60 mm
80 mm
33 mm
2 x 6
Röhrchen (33 mm)
12
Je 1
212 mm
60 mm
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Universal-Flaschengestell aus Draht > Aufnahmevermögen: 12 Röhrchen