Learn More
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Zentrifugenröhrchen-Gestelle, 50 ml
Zur Organisation von Röhrchen zum Aufbewahren und Verarbeiten. Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ 50 ml-Zentrifugenröhrchengestelle.
Marke: Bel Art™ F18794-0000
54.89 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Wärmegehärtete Epoxidbeschichtung wird nicht durch organische Lösungsmittel, Salze und schwache Alkalien beeinträchtigt
- Dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
- Temperaturbereich: -223 bis +121°C (-369 bis +250°F)
- Fasst 50 ml-Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff in einzelnen Wells mit jeweils 30 mm²
Spezifikation
Gestell für Zentrifugenröhrchen | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen (50 ml) | |
8 | |
3 Tiers | |
Non-sterile | |
14,9 cm | |
8 cm | |
9,2 cm |
2 x 4 | |
Blue | |
Epoxidharz-beschichteter Stahldraht | |
Rectangular | |
Yes, When Empty | |
14.9 x 8 x 9.2 cm | |
5,87 in. | |
3,18 in. | |
3,62 in. |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel Art™ SP Scienceware™ Poxygrid™ Zentrifugenröhrchen-Gestelle, 50 ml > 8 Positionen; 149 x 76 x 89 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur