Learn More
Thermo Scientific™ Sensoren und Ersatzbatterien für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte
Verwenden Sie diese Thermo Scientific™ Sensoren und Ersatzbatterien mit unseren Ultratiefkühlgeräten.
Marke:  Thermo Scientific™
81.75 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11518457
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie diese Thermo Scientific™ Sensoren und Ersatzbatterien mit unseren Ultratiefkühlgeräten.
Optionen, die werkseitig eingebaut werden, müssen bei Bestellung des Gerätes mit bestellt werden. Ein Einbau vor Ort muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden.
Typ: Optionaler PT100 Sensor für den Anschluss an Gebäude-Automatisierungssysteme - für Schränke der Serien 900 und 7000
Einbau: werkseitig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PT100 Sensoren und Austausch-Notversorgungsbatterien
Serien Forma 88000, 900, 7000 und 8600, TSU, TSD,, Forma™ 8600 Serie, Forma™ 88000, TSD-Serie, TSUSerien
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sensoren und Ersatzbatterien für Thermo Scientific™ Ultratiefkühlgeräte > Austausch-Notversorgungsbatterie