Learn More
Buerkle™ Close-it™ Verschlusssiegel
Diese selbstklebenden Dichtungen verhindern Probenverluste. Buerkle™ Close-it™ Prüfsiegel wurden zur Verhinderung von Probenverlusten konzipiert, die durch die von Probenahmelanzen verursachten Öffnungen ermöglicht werden. Die Etiketten verfügen über eine Sandwichstruktur (Aluminium/Papier) zur hermetischen Abdichtung von Behältern (Dampfsperre).
76.55 CHF - 242.00 CHF
Spezifikation
Material | Aluminium, Papier |
---|---|
Produkttyp | Steuerdichtung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenahme zur Bereitstellung von Qualitätskontrollinformationen (Probenahmedatum, Freigabe ja/nein, Name des Testers usw.) |
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | dimPrintTechnology | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Höhe (metrisch) | Breite (metrisch) | dimPrintTechnology | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11887043
|
Buerkle™
5303-1015 |
Blau | 150 mm | 95 mm |
108.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11883372
|
Buerkle™
5303-0011 |
Schwarz | 95 mm | 95 mm |
76.55 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11883352
|
Buerkle™
5303-0012 |
Rot | 95 mm | 95 mm |
139.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11807702
|
Buerkle™
5303-0015 |
Blau | 95 mm | 95 mm |
76.55 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11893352
|
Buerkle™
5303-0016 |
Grün | 95 mm | 95 mm |
76.55 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11893372
|
Buerkle™
5303-0002 |
Weiß | 95 mm | 95 mm |
242.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11897043
|
Buerkle™
5303-1011 |
Schwarz | 150 mm | 150 mm |
108.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11867043
|
Buerkle™
5303-1012 |
Rot | 150 mm | 150 mm |
108.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11817053
|
Buerkle™
5303-1002 |
Weiß | 150 mm | 150 mm |
108.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11896983
|
Buerkle™
5303-1014 |
Gelb | 150 mm | 150 mm |
108.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11877043
|
Buerkle™
5303-1016 |
Grün | 150 mm | 150 mm |
108.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Verhindert das Verklumpen von hygroskopischen Pulvern
- Enthält Informationen zur Qualitätskontrolle (Datum der Probenahme, Freigabe Ja/Nein, Name des Testers usw.)
- Lieferbar in verschiedenen Farben mit Druck in rot, blau, grün, gelb, schwarz, neutral, ohne Druck in weiß
- Close-it kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Filzstift beschrieben werden
- Die Rückseite des Etiketts ist mit einem starken Klebstoff beschichtet
- Haftet fest auf den meisten handelsüblichen Behältern, auch auf Oberflächen, die mit feinem Pulver beschichtet, leicht feucht oder sogar gefroren sind
- Lieferung in handlichen Rollen
- Querperforationen ermöglichen, jedes Etikett einzeln von der Rolle zu trennen
Spezifikation
Aluminium, Papier | |
Steuerdichtung | |
Probenahme zur Bereitstellung von Qualitätskontrollinformationen (Probenahmedatum, Freigabe ja/nein, Name des Testers usw.) |
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)