Learn More
Buerkle™ Close-it™ Verschlusssiegel
Diese selbstklebenden Dichtungen verhindern Probenverluste. Buerkle™ Close-it™ Prüfsiegel wurden zur Verhinderung von Probenverlusten konzipiert, die durch die von Probenahmelanzen verursachten Öffnungen ermöglicht werden. Die Etiketten verfügen über eine Sandwichstruktur (Aluminium/Papier) zur hermetischen Abdichtung von Behältern (Dampfsperre).
Marke:  Buerkle™ 5303-1015
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11887043
  • 108.00 CHF / 250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verhindert das Verklumpen von hygroskopischen Pulvern
  • Enthält Informationen zur Qualitätskontrolle (Datum der Probenahme, Freigabe Ja/Nein, Name des Testers usw.)
  • Lieferbar in verschiedenen Farben mit Druck in rot, blau, grün, gelb, schwarz, neutral, ohne Druck in weiß
  • Close-it kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Filzstift beschrieben werden
  • Die Rückseite des Etiketts ist mit einem starken Klebstoff beschichtet
  • Haftet fest auf den meisten handelsüblichen Behältern, auch auf Oberflächen, die mit feinem Pulver beschichtet, leicht feucht oder sogar gefroren sind
  • Lieferung in handlichen Rollen
  • Querperforationen ermöglichen, jedes Etikett einzeln von der Rolle zu trennen
Spezifikation
Spezifikation
Close-it Prüfsiegel Maxi
Aluminium, Papier
Nein
500/Rolle
150 mm
150 mm
Blau
Steuerdichtung
Probenahme zur Bereitstellung von Qualitätskontrollinformationen (Probenahmedatum, Freigabe ja/nein, Name des Testers usw.)
150 x 150 mm
95 mm
Videos
  • Buerkle - Control seal close-it
    Taking samples from sacks, boxes, bags, etc. with sampling lances is a common and time-proven practice. This produces holes through which easily flowing bulk goods could escape from the container.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle Control seal close-it
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Flyers
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Name des Produkts
    Buerkle™ Close-it™ Verschlusssiegel > Abmessungen:95 x 95 mm (L x B); unbedruckt
    Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)