Learn More
Buerkle™ Close-it™ Verschlusssiegel
Diese selbstklebenden Dichtungen verhindern Probenverluste. Buerkle™ Close-it™ Prüfsiegel wurden zur Verhinderung von Probenverlusten konzipiert, die durch die von Probenahmelanzen verursachten Öffnungen ermöglicht werden. Die Etiketten verfügen über eine Sandwichstruktur (Aluminium/Papier) zur hermetischen Abdichtung von Behältern (Dampfsperre).
Marke:  Buerkle™ 5303-0016
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11893352
  • 76.55 CHF / 500 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Verhindert das Verklumpen von hygroskopischen Pulvern
  • Enthält Informationen zur Qualitätskontrolle (Datum der Probenahme, Freigabe Ja/Nein, Name des Testers usw.)
  • Lieferbar in verschiedenen Farben mit Druck in rot, blau, grün, gelb, schwarz, neutral, ohne Druck in weiß
  • Close-it kann mit Kugelschreiber, Bleistift oder Filzstift beschrieben werden
  • Die Rückseite des Etiketts ist mit einem starken Klebstoff beschichtet
  • Haftet fest auf den meisten handelsüblichen Behältern, auch auf Oberflächen, die mit feinem Pulver beschichtet, leicht feucht oder sogar gefroren sind
  • Lieferung in handlichen Rollen
  • Querperforationen ermöglichen, jedes Etikett einzeln von der Rolle zu trennen
Spezifikation
Spezifikation
Close-it Prüfsiegel
Aluminium, Papier
Ja
500/Rolle
95 mm
Grün
Kontrollversiegelung
Probenahme zur Bereitstellung von Qualitätskontrollinformationen (Probenahmedatum, Freigabe ja/nein, Name des Testers usw.)
95 x 95 mm
95 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Buerkle™ Close-it™ Verschlusssiegel > Abmessungen:95 x 95 mm (L x B); grün; bedruckt
Also available for food & pharma sector (with certified adhesive)