Learn More
Bryson Packaging™ Plastikfolie
Zur Versiegelung von Laborbehältern wie Kolben, Bechern, Flaschen, Röhrchen usw. Die Bryson Packaging™ Rollen mit Klarsichtfolie werden in Boxen mit Schnittkante geliefert.
Marke:  Bryson Packaging™ SEL-360-020H
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12348039
  • 81.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus extrudiertem PVC-Film, 50 μm stark
  • Geeignet für die Anwendung in Tiefkühlgeräten
  • Bi-elastisch
  • Dicht gegenüber Staphylokokken
  • Thermische Schädigung bei 125 °C
Spezifikation
Spezifikation
Geeignet für das Abdichten von Laborbehältern – Kolben, Bechern, Flaschen, Röhrchen und für die Anwendung in Tiefkühlgeräten
450 mm
50um
Film
Polyvinylchlorid
Name des Produkts
Bryson Packaging™ Plastikfolie > Größe (L x B):300m x 450mm