Learn More
Bryson Packaging™ Plastikfolie
Zur Versiegelung von Laborbehältern wie Kolben, Bechern, Flaschen, Röhrchen usw. Die Bryson Packaging™ Rollen mit Klarsichtfolie werden in Boxen mit Schnittkante geliefert.
60.00 CHF - 81.00 CHF
Spezifikation
Anwendungen Geeignet für das Abdichten von Laborbehältern – Kolben, Bechern, Flaschen, Röhrchen und für die Anwendung in Tiefkühlgeräten
Produkttyp Film
Material Polyvinylchlorid
Dicke 50um
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12338039
Unterlagen ansehen
Bryson Packaging™
SEL-360-010K
300 mm
60.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12348039
Unterlagen ansehen
Bryson Packaging™
SEL-360-020H
450 mm
81.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus extrudiertem PVC-Film, 50 μm stark
  • Geeignet für die Anwendung in Tiefkühlgeräten
  • Bi-elastisch
  • Dicht gegenüber Staphylokokken
  • Thermische Schädigung bei 125 °C
Spezifikation
Spezifikation
Geeignet für das Abdichten von Laborbehältern – Kolben, Bechern, Flaschen, Röhrchen und für die Anwendung in Tiefkühlgeräten
Film
Polyvinylchlorid
50um
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bryson Packaging™ Plastikfolie