Learn More
Fisherbrand™ Transparente Kunststoffverpackung
Beschreibung
Speziell entwickelt für das Labor entwickelt
- Hergestellt aus 100 % ultrareinem Polyethylen—Garantiert die Reinheit der Probe und verhindert Kontaminationen
- Aufgrund seiner hohen Hafteigenschaften ist es ideal zum Einwickeln von Bechern, Kolben oder Petrischalen und sorgt für eine extrem dichte Versiegelung, die sich nicht verschiebt
- Durch seine geringe Neigung, sich zu verwirren, ist gewährleistet, dass die Umwicklung bei der Handhabung keine Kugel formt
- Die Kartonverpackung besitzt eine Metallleiste als praktische Abreißschiene
Spezifikation
Versiegelung, Wägung, Übertragung von Proben | |
Klar | |
12 in. | |
30,4 m | |
1 Roll |
100 ft. | |
Eine Abreißrolle | |
30 cm | |
Polyethylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Transparente Kunststoffverpackung > Rolle; L x B: 100 ft. x 12 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur