Learn More
Fisherbrand™ Bestrahltes Vinyl-Klebeband für Reinräume
Bestrahltes Vinylband mit geringer Partikel- und Biobelastungsrate für den Einsatz in kritischen und aseptischen Reinraumanwendungen
Marke:  Fisherbrand™ EGVFP-12TRIRM
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16225162
Beschreibung
Beschreibung
Das Fisherbrand bestrahlte Reinraum-Vinylband bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl, ohne dass beim Entfernen Klebstoffrückstände zurückbleiben. Dieses Band wurde in einer sauberen Umgebung verarbeitet und ist für leichten industriellen Einsatz, saubere Konstruktionsarbeiten und sterile Verarbeitungsbereiche ausgelegt.
  • Bestrahltes Vinylband mit Gummikleber, das sich perfekt an die Form anpasst
  • Bildet eine starke Verbindung mit Kunststoffen, Polymeren und Edelstahl
  • Hinterlässt beim Entfernen keine Klebstoffrückstände
  • Ideal für die Medienvorbereitung, Sortierung, Farbcodierung und Verpackung in aseptischen Bereichen
  • Hervorragend für Reinraum-Konstruktionsbereiche geeignet
  • Kann mit einem Reinraumstift beschrieben werden
  • Entwickelt für den Einsatz in kritischen und aseptischen Reinraumanwendungen
  • Im Reinraum verarbeitet und auf einem 3-Zoll-Kunststoffkern gewickelt
  • Lieferung mit vollständiger Zertifizierung der Bestrahlung und Chargenrückverfolgbarkeit
  • Wird einzeln doppelt verpackt geliefert
  • In verschiedenen Breiten erhältlich
  • Rollenlänge: 33 m (36 yd.)
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer040668-000 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum27/11/2023 Catalog NumberEGVFP-12TRIRM
Name des Produkts
Fisherbrand™ Bestrahltes Vinyl-Klebeband für Reinräume > Fisherbrand Reinraum-Vinylband, 3 in. Kern, 0,5 in. breit, transparent, bestrahlt