Learn More
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter
Schnapphalter aus Kunststoff ermöglichen eine einfache Identifizierung des Regalinhalts
7.25 CHF - 31.60 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2 qwikSLOT™, Drop Mat™ Drahtregale, freitragende Regale
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -18 bis 120.2 °F
Temperaturbereich (metrisch) -28 bis 49 °C
Produkttyp Label Holder
Farbe Durchsichtig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Etikettengröße (angloamerikanisch) Etikettengröße (metrisch) Länge (angloamerikanisch) Einschub Länge (metrisch) Einschub Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Etikettengröße (angloamerikanisch) Etikettengröße (metrisch) Länge (angloamerikanisch) Einschub Länge (metrisch) Einschub Preis Menge & Verfügbarkeit  
15906771
Unterlagen ansehen
Metro™
9990CL
3 x 1.25 in. 7,5 x 3,2 cm
7.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15916771
Unterlagen ansehen
Metro™
9990CL1
13 x 1.25 in. 33 x 3,2 cm 18 Zoll 45,7 cm
10.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15926771
Unterlagen ansehen
Metro™
9990CL2
19 x 1.25 in. 48 x 3,2 cm 24 Zoll 61 cm
14.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15946771
Unterlagen ansehen
Metro™
9990CL30
25 X 1.25 in. 63,5 x 3,2 cm 30 Zoll 76 cm
16.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15936771
Unterlagen ansehen
Metro™
9990CL3
31 x 1.25 in. 72,5 x 3,2 cm 36 Zoll 91,4 cm
18.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15956771
Unterlagen ansehen
Metro™
9990CL4
43 X 1.25 in. 109,22 x 3,2 cm 48 Zoll 121,9 cm
22.15 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15966771
Unterlagen ansehen
Metro™
9990CL5
55 x 1.25 in. 139,5 x 3,2 cm 60 Zoll 152 cm
31.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Drei verschiedene Ausführungen stehen zur Auswahl: massive, flache graue Halterung, durchsichtige flache Halterung oder massive graue Schräghalterung
  • Geeignet für die meisten handelsüblichen 32 mm-Etiketten (1.25 in.)
  • Durchsichtige Halterungen lassen farbige Etiketten durchscheinen
  • Kragarmregale nur mit Größen von 3 in. verwenden
Spezifikation
Spezifikation
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2 qwikSLOT™, Drop Mat™ Drahtregale, freitragende Regale
-28 bis 49 °C
Durchsichtig
-18 bis 120.2 °F
Label Holder
Kunststoff
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter