Learn More
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter
Schnapphalter aus Kunststoff ermöglichen eine einfache Identifizierung des Regalinhalts
Marke:  Metro™ 9990CL1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15916771
  • 10.55 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-11-2025
Beschreibung
  • Durchsichtiger Kunststoff lässt Etikettenfarben durchscheinen
  • Zur Aufnahme der meisten kommerziellen Etiketten (32 mm)
  • Etiketten nicht enthalten
Spezifikation
Spezifikation
Label Holder
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2 qwikSLOT™, Drop Mat™ Drahtregale, freitragende Regale
33 x 3,2 cm
45,7 cm
-28 bis 49 °C
Durchsichtig
13 x 1.25 in.
18 Zoll
-18 bis 120.2 °F
Kunststoff
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter > Durchsichtiger Kunststoff; für Regallänge: 457 mm (18 Zoll)