Learn More
Micronova™ NovaSqueegee™
Ein Abzieher aus Edelstahl mit austauschbarem Gummiblatt zur Reinigung von Fenstern, Bildschirmen, Böden und Wänden im Reinraum. Die optionalen Universalgriffe der SSU-Serie bieten eine größere Reichweite.
7.81 CHF - 127.00 CHF
Produktcode | Marke | Produkttyp | Material | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Material | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17813668
|
Micronova™
QDNS-12 |
Abzieher | Elektropolierter Edelstahl (304) | 12 in. |
117.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12664873
|
Micronova™
QDNS-18 |
Abzieher | Elektropolierter Edelstahl (304) | 18 in. |
124.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12663506
|
Micronova™
QDNS-22 |
Abzieher | Elektropolierter Edelstahl (304) | 22 in. |
127.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13107606
|
Micronova™
NS-18 |
Abziehblatt | Polyvinyl Acetate | 18 in. | N/A | ||||||
13117606
|
Micronova™
NS-22 |
Abziehblatt | Polyvinyl Acetate | 22 in. | N/A | ||||||
13107656
|
Micronova™
RS-12 |
Abziehblatt | Gummi | 12 in. | N/A | ||||||
13117656
|
Micronova™
RS-18 |
Abziehblatt | Gummi | 18 in. |
9.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
13127656
|
Micronova™
RS-22 |
Abziehblatt | Gummi | 22 in. |
11.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Description
Der Micronova Cleanroom NovaSqueegee™ ist ein Abzieher aus Edelstahl, der standardmäßig mit einem austauschbaren Gummiblatt geliefert wird und mit einen Schnelltrenngriff ausgestattet ist, der optional mit den Griffen der SSU-Serie verwendet werden kann.
- Abzieher aus Edelstahl mit Gummiblatt
- Zur Reinigung von Fenstern, Bildschirmen, Böden und Wänden im Reinraum
- Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl 304
- Ersatzgummiblätter erhältlich
- Erhältlich in den Größen 12, 18 und 22 Zoll (30, 45, 55 cm)
- Mit Schnelltrenngriff
- Optionale Verwendung mit Universalgriffen der SSU-Serie
- Das gesamte Gerät ist autoklavierbar
Specifications
NovaSqueegee |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.