Learn More
Cytiva Klassische Rührmischungen von Ham's Nutrient Mixture F10 bis F12 in Pulverform
Marke: Cytiva SH30010.03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Unterstützen Sie das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit pulverförmigem HyClone™ Ham's F10-F12-Nährstoffmischung, die nach ISO 9001:2000-zertifizierten Verfahren hergestellt wird.
Spezifikation
cGMP und ISO 9001:2000 | |
Ham's F12, mit L-Glutamin | |
Hams‘ F12, mit L-Glutamin | |
Glutamin | |
1 x 10 l |
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen | |
Pulver | |
Unsteril | |
Kein Natriumhydrogencarbonat |