Learn More
Cytiva Klassische Rührmischungen von Ham's Nutrient Mixture F10 bis F12 in Pulverform
Marke:  Cytiva SH30010.04
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10733374
  • 240.00 CHF / 50 Liter
Verfügbar ab: 17-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Unterstützen Sie das Wachstum von Zellkulturen und biopharmazeutische Herstellungsprozesse mit pulverförmigem HyClone™ Ham's F10-F12-Nährstoffmischung, die nach ISO 9001:2000-zertifizierten Verfahren hergestellt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
cGMP und ISO 9001:2000
Ham's F12, mit L-Glutamin
Hams‘ F12, mit L-Glutamin
Glutamin
1 x 50 l
2 °C bis 8 °C, vor Licht schützen
Pulver
Unsteril
Kein Natriumhydrogencarbonat
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Klassische Rührmischungen von Ham's Nutrient Mixture F10 bis F12 in Pulverform > 1 x 50 l