Learn More
Zwiebel™ Gewichte Klasse M1 mit Etui
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Zwiebel™ Kartongewichte der Klasse M1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M₂.
Marke:  Zwiebel™ PBI2300C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11700593
  • 33.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
  • Gemäß OIML R 111
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Spezifikation
± 0,2 mg
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII)
Name des Produkts
Zwiebel™ Gewichte Klasse M1 mit Etui > Masse: 5 mg