Learn More
Fisherbrand™ Einsatz für Midi-Boxen
Hergestellt mit Klappdeckeln und austauschbaren Einsätzen, die Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalröhrchen, Kryotubes und Falcon-Röhrchen aufnehmen. Dienen als ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope.
Marke: Fisherbrand™ CSR-RDUO
Beschreibung
- Beta – 32 x 1.5 ml Eppendorf Tubes
- Verschiedene Einsätze für mittelgroße Boxen (Midi)
- Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen sind mit Klappdeckeln ausgestattet und nehmen austauschbare Einsätze für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universal-, Kryo- und Falcon Röhrchen auf.
- Diese sind eine ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope
- Sowohl die Beta- als auch die Gamma-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich. Die beiden größten Behältermodelle sind mit Rollen für den einfachen Transport ausgestattet.
- Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
Einsätze für Maxi-Boxen | |
Einsatz | |
160 mm |
40 mm | |
16 x 1.5/16 x 0.5 ml |