Learn More
Zwiebel™ Gewichte Klasse M1 mit Etui
Für die Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III). Zwiebel™ Kartongewichte der Klasse M1 eignen sich ideal für die Verifizierung oder Kalibrierung von Gewichten der Klasse M₂.
33.00 CHF - 1935.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |
---|
Produktcode | Marke | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11770743
|
Zwiebel™
PBI23100 |
± 50000 mg |
1935.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11740593
|
Zwiebel™
PBI2300H |
± 0,5 mg |
33.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11768204
|
Zwiebel™
PBI2811M |
± 2 mg |
46.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11710723
|
Zwiebel™
PBI23094 |
± 5 mg |
74.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11748204
|
Zwiebel™
PBI2811K |
± 1,2 mg |
41.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11720723
|
Zwiebel™
PBI23095 |
± 10 mg |
94.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11760723
|
Zwiebel™
PBI23099 |
± 250 mg |
1145.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11758204
|
Zwiebel™
PBI2811L |
± 1,6 mg |
42.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11700593
|
Zwiebel™
PBI2300C |
± 0,2 mg |
33.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse M1
- Gemäß OIML R 111
- Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Zur Verwendung mit Wägegeräten mittlerer Genauigkeit (Klasse III) und normaler Genauigkeit (Klasse IIII) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zwiebel™ Gewichte Klasse M1 mit Etui