Learn More
Fisherbrand™ Transparente Glasfläschchen, Klasse A, mit Gewinde und angebrachten Kappen: Poly-Seal™ PE-Konuseinlage
Mit Poly-Seal Konuseinlagen aus Polyethylen niedriger Dichte
Marke:  Fisherbrand™ 90S14-955-312
299.25 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11563522
  • 320.00 CHF / 144 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Aufgesetzte schwarze Schraubverschlüsse aus Phenol
Beschreibung
Beschreibung
Mit Poly-Seal Konus-Auskleidung aus Polyethylen mit niedriger Dichte
  • Allzweckfläschchen
  • Aus braunem Borosilikatglas Typ I, Klasse A
  • Die kurzen Fläschchen gewährleisten dank ihrer niedrigen Form eine höhere Stabilität und bessere Lagerung
  • Verpackung in unterteilten Tabletts
Compliance
Entsprechen den Normen ASTM™ Typ I, Klasse A und USP Typ I
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
A
Durchsichtig
Borosilikatglas
Ja
Für allgemeine Anwendungen
Poly-Seal™
Phenolharz
88 mm
Fläschchen
LDPE
23 mm
Unsteril
24 ml
6 dr.
24 mL
Schraubverschluss
ASTM, USP Typ I
20-400
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Transparente Glasfläschchen, Klasse A, mit Gewinde und angebrachten Kappen: Poly-Seal™ PE-Konuseinlage > Poly-Seal-Konus-Auskleidung aus Polyethylen niedriger Dichte; 6 dr. (24 ml); AD x H: 23 x 85mm