Learn More
BRAND™ PMP-Messzylinder mit hoher Form, Klasse B
Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
69.50 CHF - 230.00 CHF
Spezifikation
Klasse Klasse B
Autoklavierbar Autoklavierbar
Max. Temperatur 121 °C
Form Rund
Skalenfarbe Blue
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10419862
Unterlagen ansehen
BRAND™
34728
50 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11738148
Unterlagen ansehen
BRAND™
34754
500 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12603576
Unterlagen ansehen
BRAND™
34762
1000 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11768158
Unterlagen ansehen
BRAND™
34738
100 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11728148
Unterlagen ansehen
BRAND™
34748
250 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10517271
Unterlagen ansehen
BRAND™
34708
10 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10558351
Unterlagen ansehen
BRAND™
34720
25 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Hoher Zylinder mit Graduierung und Ausguss
  • PMP-Konstruktion (Polymethylpenten)
  • Sechskantfuß
  • Blau gedruckte Skala
  • Entspricht DIN 12 681 ISO 6706
  • Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte
  • Reinigen Sie das Gerät bei einer maximalen Temperatur von 60 °C, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
Spezifikation
Spezifikation
Klasse B
121 °C
Blue
Graduierter Messzylinder
Autoklavierbar
Rund
Hexagonal
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ PMP-Messzylinder mit hoher Form, Klasse B